Få mere at vide
Terbium(III) bromide hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7049189
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11362268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013173.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00049571
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) bromide hydrate
Smeltepunkt 170°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 398.65 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton