Få mere at vide
Terbium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Terbiumacetat spiller en vigtig rolle som aktivator for grønt fosfor, der anvendes i farve-tv-rør. I mellemtiden bruges terbiumacetat også i specielle lasere og som dopingmiddel i solid-state-enheder. Terbium bruges også i legeringer og i produktionen af elektroniske enheder. Som en komponent i Terfenol-D er Terbium anvendelig i aktuatorer, i flådesonarsystemer, sensorer, i SoundBug-enheden (den første kommercielle anvendelse) og andre magnetomekaniske enheder. Det bruges også i legeringer og i produktionen af elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium(III) acetate hydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids |
| Formel vægt | 336.08 (anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |