Få mere at vide
Terbium(III) acetathydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11312558
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312558 10 g 10g
11302558 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014600.09
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336,06 g/mol
Terbiumacetat spiller en vigtig rolle som aktivator for grønt fosfor, der anvendes i farve-tv-rør. I mellemtiden bruges terbiumacetat også i specielle lasere og som dopingmiddel i solid-state-enheder. Terbium bruges også i legeringer og i produktionen af elektroniske enheder. Som en komponent i Terfenol-D er Terbium anvendelig i aktuatorer, i flådesonarsystemer, sensorer, i SoundBug-enheden (den første kommercielle anvendelse) og andre magnetomekaniske enheder. Det bruges også i legeringer og i produktionen af elektroniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100587-92-6
Molekylær formel C6H9O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 336.06
MDL nummer MFCD00149233
InChI nøgle JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)triacetat
SMIL [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) acetate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,9% (REO)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, moderat opløselig i stærke mineralsyrer
Formel vægt 336,08 (anhydr)
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.