Få mere at vide
Terbium(III)acetathydrat, 99,99%
Artikelnummer. 11433637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433637 25 g 25g
11423637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17388.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 100587-92-6 | C6H9O6Tb | 336,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100587-92-6
Molekylær formel C6H9O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 336.06
MDL nummer MFCD00149233
InChI nøgle JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn terbium(3+)triacetat
SMIL [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) acetate hydrate
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 336,08 (Vandfri)
Procent renhed 99.99%