Få mere at vide
Terbium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050958
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11369217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040032.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14284-95-8 | C15H21O6Tb | 456.25 g/mol
Terbium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en aktiv farmaceutisk ingrediens. Det bruges også som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-95-8
Molekylær formel C15H21O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 456.25
MDL nummer MFCD00013503
InChI nøgle MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 129878174
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;terbium
SMIL [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 456.25
Procent renhed 99.9%