Få mere at vide
Terbium(III) 2,4-pentanedionate, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11369217
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369217 2 g 2g
11379217 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040032.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14284-95-8 | C15H21O6Tb | 456.25 g/mol
Terbium(III) 2,4-pentandionat anvendes som en aktiv farmaceutisk ingrediens. Det bruges også som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14284-95-8
Molekylær formel C15H21O6Tb
Molekylvægt (g/mol) 456.25
MDL nummer MFCD00013503
InChI nøgle MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 129878174
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on;terbium
SMIL [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium(III) 2,4-pentanedionate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 456.25
Procent renhed 99.9%