Få mere at vide
Terbium foil, 0.25mm (0.01in) thick, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11311799
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311799 25 x 25 mm 25mm
11450280 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012429.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 7440-27-9 | Tb | 158.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-27-9
Molekylær formel Tb
Molekylvægt (g/mol) 158.93
MDL nummer MFCD00011256
InChI nøgle GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC navn terbium
SMIL [Tb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbium foil
Navn note 0.25mm (0.01 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈1.29g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (REO)
Procent renhed 99.9%