Få mere at vide
Terbiumfolie, 0,1 mm tyk, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbium |
| Farve | Sølv til grå |
| Fysisk form | Floret |
| Mængde | 50 x 50 mm |
| Udseende | Sølvgrå floret |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |