Få mere at vide
Terbinafine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17930536
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17930536 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17930536 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0696.12
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2734417-01-5
Analyt- eller komponentnavne Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H25 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H25NO.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4,23)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMIL Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\C[N+](C)([O-])Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 343.89
Mængde 100 mg
Formel vægt 343.1703 g/mol