Få mere at vide
Terbinafine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Terbinafine N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbinafine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2734417-01-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbinafine N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H25 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Terbinafine N-Oxide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4,23)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+; |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\C[N+](C)([O-])Cc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |