Få mere at vide
Terbinafin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133125
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133125 50 mg
30012515 500 mg
30011132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT10750050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78628-80-5
Molekylær formel C21 H25 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 327.89
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
IUPAC navn (E)-N,6,6-trimethyl-N-(nafthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbinafine hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Formel vægt 327.1754
Procent renhed >95%