Få mere at vide
Terbinafinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17942656
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17942656 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17942656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0696.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Terbinafin hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbinafine hydrochloride
CAS 78628-80-5
Analyt- eller komponentnavne Terbinafine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H25 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
SMIL Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn (E)-N,6,6-trimethyl-N-(nafthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 327.89
Mængde 250 mg
Formel vægt 327,1754 g/mol