Learn More
Terbinafine hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16487276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100mg
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
16487276 100 mg 100mg
16401256 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 16487276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17395100mg
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Terbinafine hydrochloride (TDT 067 hydrochloride) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine hydrochloride is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine hydrochloride also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Terbinafine hydrochloride (TDT 067 hydrochloride) is an orally active and potent antifungal agent. Terbinafine hydrochloride is a potent non-competitive inhibitor of squalene epoxidase from Candida, with a Ki of 30 nM. Terbinafine hydrochloride also shows antibacterial activity against certain Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Spezifikation
Chemical Name or Material Terbinafine hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 78628-80-5
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H26ClN
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym TDT 067 hydrochloride
Solubility Information DMSO : 60 mg/mL (182.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN(C/C([H])=C([H])/C#CC(C)(C)C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 327.89
Formula Weight 327.89
Percent Purity 99.78%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.