Få mere at vide
Terbinafin hydrochlorid, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbinafine hydrochloride |
| CAS | 78628-80-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Terbinafine hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C21 H25 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+; |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12 |
| Vis mere |