Få mere at vide
Terbinafin hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462752
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462752 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462752 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0696.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbinafine hydrochloride
CAS 78628-80-5
Analyt- eller komponentnavne Terbinafine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H25 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Terbinafine Hydrochloride, 1-Naphthalenemethanamine, N-[(2E)-6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl]-N-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenemethanamine, N-(6,6-dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-, hydrochloride, (E)-, Bramazil, Bramizil, Lamisil, Muzonal, Terbina
InChI formel InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C)Cc1cccc2ccccc12
IUPAC navn (E)-N,6,6-trimethyl-N-(nafthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 327.89
Mængde 10 mg
Formel vægt 327,1754 g/mol