Få mere at vide
Terbinafin hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15698725 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15698725 1 g 1g
15608735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15698725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461260010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78628-80-5
Molekylær formel C21H25N·HCl
Molekylvægt (g/mol) 327.89
InChI nøgle BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Synonym terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
PubChem CID 5282481
ChEBI CHEBI:77614
IUPAC navn (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbinafine hydrochloride
Smeltepunkt 214,0 °C
Tab ved tørring 0,5% max. (1 g, 105)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (5% i methanol) Klar løsning
Formel vægt 327.89
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terbinafine hydrochloride, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbinafine hydrochloride