Få mere at vide
Terbinafin hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15698725 1 g 1g
15608735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 15698725 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461260010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78628-80-5
Molekylær formel C21H25N·HCl
Molekylvægt (g/mol) 327.89
InChI nøgle BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
Synonym terbinafine hydrochloride, terbinafine hcl, lamisil, terbinafine hydrochioride, lamisil krem, lamisil at, zabel, terbinafinum latin, terbinafina spanish, zimig
PubChem CID 5282481
ChEBI CHEBI:77614
IUPAC navn (E)-N,6,6-trimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amin;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)C#CC=CCN(C)CC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terbinafine hydrochloride
Smeltepunkt 214,0 °C
Tab ved tørring 0.5% max. (1 g, 105)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation (5% in methanol) Clear solution
Formel vægt 327.89
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terbinafine hydrochloride, 99%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Terbinafine hydrochloride