Få mere at vide
Terbinafine-d7 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Terbinafine-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1185240-27-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H18 D7 N . H Cl |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(2,3,4,5,6,7,8-Heptadeuterionaphthalen-1-yl)methyl]-N,6,6-trimethylhept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride, N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl)-N-methyl-1-naphthalene-2,3,4,5,6,7,8-d7-methanamine hydrochloride, (EZ)-Terbinafine-d7 hydrochloride, (EZ)-Terbinafine-D7 (naphthalene-D7) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;/i6D,7D,10D,11D,12D,13D,14D; |
| SMIL | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CN(C)C\C=C\C#CC(C)(C)C)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | (E)-N-[(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)methyl]-N,6,6-trimethylhept-2-en-4-yn-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.93 |
| Vis mere |