Få mere at vide
Terazosin (piperazin D8), TRC
Artikelnummer. 30410972
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30410972 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30410972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1050021MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terazosin (piperazine D8)
CAS 1006718-20-2
Molekylær formel C19H17D8N5O4
Mængde 1 mg
Synonym 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonxyl]piperazine-d8
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
SMIL NC1=NC(N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C3CCCO3)=O)C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C41
Molekylvægt (g/mol) 395.48
Formel vægt 182.079