missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Terazosin Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30426197
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426197 1 g
30425471 250 mg
30416118 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT1050001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 63590-64-7
Molekylær formel C19 H25 N5 O4 . H Cl
Molekylvægt (g/mol) 423.89
Synonym Terazosin
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxy-quinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-tetrahydrofuran-2-yl-methanone;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Terazosin, Hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.