Få mere at vide
Terazosin hydrochloriddihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17951946
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17951946 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17951946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0843.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Terazosin hydrochloriddihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Analyt- eller komponentnavne Terazosin hydrochloride dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
SMIL O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanon; dihydrat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 459.92
Mængde 250 mg
Formel vægt 459,1885 g/mol