Få mere at vide
Terazosin hydrochloriddihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461498
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461498 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461498 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0843.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terazosin hydrochloride dihydrate
CAS 70024-40-7
Analyt- eller komponentnavne Terazosin hydrochloride dihydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H25 N5 O4 . Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Terazosin Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]piperazine Monohydrochloride Dihydrate, Terazosin Monohydrochloride Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Løsningstype Fedt
SMIL O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanon; dihydrat; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 459.92
Mængde 10 mg
Formel vægt 459,1885 g/mol