Få mere at vide
Terazosin hydrochlorid dihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15537539 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15537539 5 g 5g
15527539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15537539 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460860050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 70024-40-7 | ClH·2H2O | 459.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70024-40-7
Molekylær formel ClH·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 459.92
InChI nøgle NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym terazosin hydrochloride dihydrate, magnurol, dysalfa, flotrin, heitrin, hytrine, adecur, deflox, urodie, hytrin
PubChem CID 63016
ChEBI CHEBI:9446
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanon;dihydrat;hydrochlorid
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4)N)OC.O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terazosin hydrochloride dihydrate
Smeltepunkt 271,0 °C til 274,0 °C
Tab ved tørring 9% maks. (105 °C, 3 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 459.92
Procent renhed 98%