Få mere at vide
Terazosin hydrochlorid dihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15527539 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15527539 1 g 1g
15537539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15527539 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460860010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70024-40-7
Molekylær formel ClH·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 459.92
InChI nøgle NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym terazosin hydrochloride dihydrate, magnurol, dysalfa, flotrin, heitrin, hytrine, adecur, deflox, urodie, hytrin
PubChem CID 63016
ChEBI CHEBI:9446
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanon;dihydrat;hydrochlorid
SMIL COC1=C(C=C2C(=C1)C(=NC(=N2)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4)N)OC.O.O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Terazosin hydrochloride dihydrate
Smeltepunkt 271.0°C to 274.0°C
Tab ved tørring 9% max. (105°C, 3 h)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 459.92
Procent renhed 98%