Få mere at vide
Terazosin EP Impurity M (Prazosin EP Impurity B), Mikromol™
Beskrivelse
Terazosin EP Impurity M (Prazosin EP Impurity B)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 31350-27-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Prazosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Imp. B (EP), Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. M (EP), Terazosin Imp. M (EP), 1,4-Bis(furan-2-ylcarbonyl)piperazine, Prazosin Hydrochloride Impurity B, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity M, Prazosin Impurity B, Terazosin Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O4/c17-13(11-3-1-9-19-11)15-5-7-16(8-6-15)14(18)12-4-2-10-20-12/h1-4,9-10H,5-8H2 |
| SMIL | O=C(N1CCN(CC1)C(=O)c2occc2)c3occc3 |
| IUPAC navn | [4-(furan-2-carbonyl)piperazin-1-yl]-(furan-2-yl)methanone |
| Vis mere |