Få mere at vide
Hamilton™ Terasaki dispenser
Artikelnummer. 10008330
Skift visning
Mængde:
1/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10008330 1/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10008330 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 201920
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Denne multi-sprøjte dispenser dispenserer nøjagtigt seks prøver samtidigt op til 50 gange med et tryk på et håndtag.
  • Designet til hurtig påfyldning af 60 brønds HLA/Terasaki plader med 6,35 mm brøndafstand
  • Bruger aftagelige nåle
  • Tilgængelig for en række volumener
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Type Terasaki dispenser
Kapacitet (metrisk) 100μ L