Få mere at vide
Isofield™ Tera 230 Validated Sterile Tie-On Cleanroom Ansigtsmaske - Grade A/B kompatibel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178873
Skift visning
Størrelse:
Brede
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30178873 Brede Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 30178873 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 60131
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Ekstra bred valideret steril ansigtsmaske. Tera er lavet af gamma-kompatible materialer, der sikrer lav/ingen lugt under brug. Den individuelt pakkede Tera har fremragende bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet og er GMP Grade A kompatibel.
  • Valideret steril tie-on cleanroom ansigtsmaske
  • 230 mm længde med formbar næseliste
  • 3-lags non-woven konfiguration
  • Meget effektiv bakterie- og partikelfiltrering
  • Gammabestråling, minimum 25 kGy
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6
  • Partikelafgivelse (Helmke Tromle) Kategori I Individuelt pakkede poser trykt med IPA-resistent blæk for at bevare sporbarheden
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Slips
Materiale Polyethylen, polypropylen
Størrelse Brede
Sterilitet Steril
Stil Plisseret