Få mere at vide
Teprenone, TRC
Product Code. 30410703
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30410703 5 g
1 options
Product Code. 30410703 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT1035005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Teprenone
CAS 6809-52-5
Molekylær formel C23 H38 O
Mængde 5 g
Synonym 5,9,13,17-Nonadecatetraen-2-one','6,10,14,18-tetramethyl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one (ACI), E 0671, E 36U31, Geranylgeranylacetone, GGA, Selbex, Teprenone
InChI formel InChI=1S/C23H38O/c1-19(2)11-7-12-20(3)13-8-14-21(4)15-9-16-22(5)17-10-18-23(6)24/h11,13,15,17H,7-10,12,14,16,18H2,1-6H3/b20-13+,21-15+,22-17+
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)C)\C)\C)\C)C
IUPAC navn (5E,9E,13E)-6,10,14,18-tetramethylnonadeca-5,9,13,17-tetraen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 330.55
Formel vægt 330.2923