Få mere at vide
Tepraloxydim-glutaric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tepraloxydim-glutaric acid |
| CAS | 1798310-47-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tepraloxydim-glutaric acid |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H16 O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1 |
| Vis mere |