Få mere at vide
Tepraloxydim-glutaric acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317252
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317252 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317252 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17245010AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tepraloxydim-glutaric acid
CAS 1798310-47-0
Analyt- eller komponentnavne Tepraloxydim-glutaric acid
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H16 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pentanedioic acid, 3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-
InChI formel InChI=1S/C10H16O5/c11-9(12)5-8(6-10(13)14)7-1-3-15-4-2-7/h7-8H,1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)CC(CC(=O)O)C1CCOCC1
IUPAC navn 3-(oxan-4-yl)pentanedioic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 216.231
Mængde 1 ml
Formel vægt 216.0998 g/mol