Få mere at vide
TEPP 1000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O-TEPP |
| CAS | 107-49-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | O,O-TEPP |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H20 O7 P2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | TEPP |
| InChI formel | InChI=1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC |
| Vis mere |