Få mere at vide
TEPP 1000 μg/mL in n-Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314264
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314264 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314264 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010341HE
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O,O-TEPP
CAS 107-49-3
Analyt- eller komponentnavne O,O-TEPP
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H20 O7 P2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym TEPP
InChI formel InChI=1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
IUPAC navn diethoxyphosphoryl diethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix n-Hexane
Molekylvægt (g/mol) 290.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 290.0684 g/mol