Få mere at vide
Tepoxalin, TRC
Artikelnummer. 30136041
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136041 100 mg
18090950 10 mg
18093340 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136041 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT103250100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103475-41-8
Molekylær formel C20 H20 Cl N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 385.84
Synonym 5-(4-Chlorophenyl)-N-hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)-N-methyl-1H-pyrazole-3-propanamide, ORF 20485, RWJ 20485, Tepoxalin, Zubrin
IUPAC navn 3-[5-(4-chlorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)pyrazol-3-yl]-N-hydroxy-N-methylpropanamide
SMIL COc1ccc(cc1)n2nc(CCC(=O)N(C)O)cc2c3ccc(Cl)cc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tepoxalin
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H20ClN3O3/c1-23(26)20(25)12-7-16-13-19(14-3-5-15(21)6-4-14)24(22-16)17-8-10-18(27-2)11-9-17/h3-6,8-11,13,26H,7,12H2,1-2H3
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 100 mg
Formel vægt 385.1193