Få mere at vide
TEP 7 Model Buffer Solution pH 7, WTW™
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- pH-buffer ved WTW der er præcise og sporbare til PTB/NIST i en bulkstørrelse på 1 liter med indbygget doseringsbeholder standardbuffer
- Levetid op til 3 år (ubrugt)
- Sparsommelig brug
- Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
- Alle moderne tekniske bufferløsninger kan spores til PTB (Physical Technical Government Agency) eller NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
- Hav nøjagtighed, dvs± 0,03 pH
Tekniske data
Tekniske data
pH | 7 |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 1000 mL |
Emballage | Flaske |
Sporbarhed til NIST | Yes |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
TEP 7 Model Buffer Solution pH 7, WTW™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion