Få mere at vide
TEP 4 Model Buffer Solution pH 4, WTW™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10472941
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10472941
Brand: WTW 108700
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med en nøjagtighed altså± 0,03 pH, disse pH-buffere ved WTW er præcise og sporbare til PTB/NIST i bulkstørrelse på 1 liter med indbygget doseringsbeholder standardbuffer.
  • pH-buffer ved WTW – præcis og sporbar til PTB/NIST i bulkstørrelse på 250 ml
  • Levetid op til 3 år (uåbnet)
  • Sparsommelig brug
  • Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
  • Tekniske bufferløsninger til pH 4,01 fås i de praktiske 250 ml flasker
  • Alle moderne tekniske bufferløsninger kan spores til PTB (Physical Technical Government Agency) eller NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 4
Fysisk form Væske
Mængde 1000 mL
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Yes