Få mere at vide
TEP 10 Trace Model Buffer Solution pH 10,1, WTW™
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Tekniske bufferopløsninger til pH 2,00, pH 4,01, pH 7,00 og pH 10,01: pH 4,01, pH 7,00. Dette gør det nemt at tilpasse bulkstørrelserne til individuel brug. Bufferen 10.0 er et specialtilfælde: Den er kun stadig egnet til inoLab™ enhed af serien niveau 1, 2, 3, bærbare målere 3xx samt til forskellige andre gamle enheder. Alle moderne tekniske bufferløsninger kan spores til PTB (Physical Technical Government Agency) eller NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ). Deres nøjagtighed er± 0,03 pH.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 10.1 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 mL |
| Emballage | Flaske |
| Sporbarhed til NIST | Yes |