missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenuifolin, TRC

Artikelnummer. 17927714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17927714 10 mg
17919834 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17927714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01970010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20183-47-5
Molekylær formel C36 H56 O12
Molekylvægt (g/mol) 680.82
Synonym Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 3-(β-D-glucopyranosyloxy)-2,27-dihydroxy-, (2β,3β,4α)-, Olean-12-ene-23,28-dioic acid, 3β-(β-D-glucopyranosyloxy)-2β,27-dihydroxy- (8CI), Glucopyranoside, 2β,3β,27-trihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid-3, β-D- (8CI), (2β,3β,4α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2,27-dihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid, Presenegenin-3-O-glucoside, Tenuifolin, Tenuifoline, 3β-(β-D-glucopyranosyloxy)-2β,27-dihydroxy-olean-12-ene-23,28-dioic Acid, β-D-2β,3β,27-Trihydroxyolean-12-ene-23,28-dioic acid-3-glucopyranoside
IUPAC navn (2S,3R,4S,4aR,6aR,6bR,8aS,12aS,14aR,14bR)-2-hydroxy-6b-(hydroxymethyl)-4,6a,11,11,14b-pentamethyl-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicene-4,8a-dicarboxylic acid
SMIL CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(CO)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2C1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenuifolin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C36H56O12/c1-31(2)10-11-35(30(45)46)12-13-36(17-38)18(19(35)14-31)6-7-22-32(3)15-20(39)27(34(5,29(43)44)23(32)8-9-33(22,36)4)48-28-26(42)25(41)24(40)21(16-37)47-28/h6,19-28,37-42H,7-17H2,1-5H3,(H,43,44)(H,45,46)/t19-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,28-,32+,33+,34-,35-,36-/m0/s1
Formel vægt 680.3772
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.