missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenuazonic Acid Copper Salt, TRC

Artikelnummer. 30008485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008485 1 mg
17909849 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0196201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 12427-40-6
Molekylær formel 2 C10 H14 N O3 . Cu
Molekylvægt (g/mol) 455.99
Synonym L-3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one Copper Salt, (5S)-3-Acetyl-1,5-dihydro-4-hydroxy-5-[(1S)-1-methylpropyl]-2H-pyrrol-2-one Copper Salt, AAC-toxin Copper Salt, L-Tenuazonic Acid Copper Salt
IUPAC navn copper;(2S)-4-acetyl-2-[(1S)-1-methylpropyl]-5-oxo-1,2-dihydropyrrol-3-olate
SMIL [Cu+2].CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)C(=C1[O-])C(=O)C.CC[C@H](C)[C@@H]2NC(=O)C(=C2[O-])C(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenuazonic acid copper(II) salt
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/2C10H15NO3.Cu/c2*1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8;/h2*5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14);/q;;+2/p-2/t2*5-,8-;/m00./s1
Formel vægt 455.1243
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.