Få mere at vide
Tentoxin, TRC
Artikelnummer. 30411143
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30411143 2.5 mg 2.5mg
1 options
Artikelnummer. 30411143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0195052.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tentoxin
CAS 28540-82-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C22 H30 N4 O4
Mængde 2.5 mg
Synonym Cyclo(N-methyl-L-alanyl-L-leucyl-α,β-didehydro-N-methylphenylalanylglycyl)','(Z)-, Tentoxin (8CI), 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane','cyclic peptide deriv., Cyclic(N-methyl-L-alanyl-L-leucyl-α,β-didehydro-N-methylphenylalanylglycyl)','(Z)-
InChI formel InChI=1S/C22H30N4O4/c1-14(2)11-17-22(30)26(5)18(12-16-9-7-6-8-10-16)21(29)23-13-19(27)25(4)15(3)20(28)24-17/h6-10,12,14-15,17H,11,13H2,1-5H3,(H,23,29)(H,24,28)/b18-12-/t15-,17-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)N(C)C(=O)CNC(=O)\C(=C\c2ccccc2)\N(C)C1=O
IUPAC navn (3S,6S,12Z)-12-benzylidene-1,6,7-trimethyl-3-(2-methylpropyl)-1,4,7,10-tetrazacyclododecane-2,5,8,11-tetrone
Molekylvægt (g/mol) 414.5
Formel vægt 414.2267
Procent renhed >95