Få mere at vide
Novus Biologicals™ TENR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18408009 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. 18408009
Brand: Novus Biologicals™ H00132612T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology, Stem Cells
Mål TENR
Synonym adenosine deaminase domain containing 1 (testis-specific), adenosine deaminase domain-containing protein 1, FLJ32741, TENR, Testis nuclear RNA-binding protein
Gen symbol ADAD1