Få mere at vide
Novus Biologicals™ TENR 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology, Stem Cells |
| Mål | TENR |
| Synonym | adenosine deaminase domain containing 1 (testis-specific), adenosine deaminase domain-containing protein 1, FLJ32741, TENR, Testis nuclear RNA-binding protein |
| Gen symbol | ADAD1 |