Få mere at vide
Tenoxicam, TRC
Artikelnummer. 30411569
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30411569 1 g
1 options
Artikelnummer. 30411569 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0195001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenoxicam
CAS 59804-37-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H11 N3 O4 S2
Mængde 1 g
Synonym Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e]1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 2H-Thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide','4-hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-','1,1-dioxide (9CI','ACI), Alganex, Dolmen, Epicotil, Liman, Mobiflex, Oxamen-L, Rexalgan, Ro 12-0068
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
SMIL CN1C(=C(O)c2sccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ccccn3
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]thiazin-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Formel vægt 337.0191
Procent renhed >95