Få mere at vide
Tenoxicam
Artikelnummer. 15455495
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455495 25 g 25g
15435495 1 g 1g
15445495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15455495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60837.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 59804-37-4 | C13H11N3O4S2 | 337.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59804-37-4
Molekylær formel C13H11N3O4S2
Molekylvægt (g/mol) 337.37
MDL nummer MFCD00083502
InChI nøgle WZWYJBNHTWCXIM-RAXLEYEMSA-N
Synonym tenoxicam, mobiflex, tilcotil, tenoxicamum, liman, tenoxicamum inn-latin, apo-tenoxicam, novo-tenoxicam, tilcotil tn, unii-z1r9n0a399
PubChem CID 54677971
ChEBI CHEBI:32192
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-N-pyridin-2-ylthieno[2,3-e]thiazine-3-carboxamide
SMIL CN1\C(=C(/O)NC2=CC=CC=N2)C(=O)C2=C(C=CS2)S1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 337.37
Procent renhed 97%