Få mere at vide
Tenovin-3, MedChemExpress
Beskrivelse
Tenovin-3 is a p53 activator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenovin-3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1011301-27-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H21N3OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (94.67 mM) |
| SMIL | O=C(NC(NC1=CC=C(N)C=C1)=S)C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2 |
| Vis mere |