Få mere at vide
Tenofovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 287.0783 |
| Procent renhed | >95% |