Få mere at vide
Tenofovir-O-((R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine)-phosphate ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (((2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl)phosphonic Acid Mono((2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl) Ester |
| CAS | 1878175-77-9 |
| Molekylær formel | C17H23N10O4P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid Mono[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl] Ester, Mono[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethyl] Ester P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N10O4P/c1-10(3-26-7-24-12-14(18)20-5-22-16(12)26)30-9-32(28,29)31-11(2)4-27-8-25-13-15(19)21-6-23-17(13)27/h5-8,10-11H,3-4,9H2,1-2H3,(H,28,29)(H2,18,20,22)(H2,19,21,23)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O[C@H](C)Cn3cnc4c(N)ncnc34 |
| IUPAC navn | [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxy-[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl]phosphinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.4 |