missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir-O-((R)-9-(2-Hydroxypropyl)adenine)-phosphate ester, TRC

Artikelnummer. 30309070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309070 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA12388550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (((2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy)methyl)phosphonic Acid Mono((2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl) Ester
CAS 1878175-77-9
Molekylær formel C17H23N10O4P
Mængde 50 mg
Synonym [[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yloxy]methyl]phosphonic Acid Mono[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl] Ester, Mono[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethyl] Ester P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H23N10O4P/c1-10(3-26-7-24-12-14(18)20-5-22-16(12)26)30-9-32(28,29)31-11(2)4-27-8-25-13-15(19)21-6-23-17(13)27/h5-8,10-11H,3-4,9H2,1-2H3,(H,28,29)(H2,18,20,22)(H2,19,21,23)/t10-,11-/m1/s1
SMIL C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O[C@H](C)Cn3cnc4c(N)ncnc34
IUPAC navn [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxy-[[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl]phosphinic acid
Molekylvægt (g/mol) 462.4
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.