missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir monohydrat, TRC

Artikelnummer. 30428103
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428103 250 mg
30423369 100 mg
30410296 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT185533250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 206184-49-8
Molekylær formel C9 H14 N5 O4 P . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 305.23
Synonym Phosphonic acid, P-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, hydrate (1:1), Phosphonic acid, [[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate (9CI), Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, monohydrate, (R)-, Tenofovir monohydrate, P-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid monohydrate, (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine monohydrate, ([[(2R)-1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy]methyl)phosphonic acid monohydrate
IUPAC navn [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylfosfonsyre; Hydrate
SMIL O.C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenofovir Monohydrate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14N5O4P.H2O/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17);1H2/t6-;/m1./s1
Formel vægt 305.0889
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.