Få mere at vide
Tenofovir, Mikromol™
Artikelnummer. 30052180
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052180 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052180 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1329.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tenofovir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir
CAS 147127-20-6
Analyt- eller komponentnavne Tenofovir
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H14 N5 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [[(1R)-2(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H14N5O4P/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17)/t6-/m1/s1
SMIL C[C@H](Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCP(=O)(O)O
IUPAC navn [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 287.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 287.0783 g/mol