Få mere at vide
Tenofovir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16446356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16446356 100 mg 100mg
16445908 10 mg -
16432057 50 mg -
16418547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16446356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13910
MedChemExpress Tenofovir (GS 1278) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B (HBV).
Tenofovir (GS 1278) is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B (HBV).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir
CAS 147127-20-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H14N5O4P
Mængde 100 mg
Synonym GS 1278 PMPA
Opløselighedsinformation H2O : 2 mg/mL (6.96 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12
Molekylvægt (g/mol) 287.21
Formel vægt 287.21
Procent renhed 98.4%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus