missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir Isopropyl Ethyl Diester, TRC

Artikelnummer. 30424070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424070 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT0185301MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenofovir Isopropyl Ethyl Diester
CAS 1422284-16-9
Molekylær formel C18 H28 N5 O10 P
Mængde 1 mg
Synonym 2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid','5-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-','1-ethyl 9-(1-methylethyl) ester','5-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H28N5O10P/c1-5-27-17(24)28-9-31-34(26,32-10-29-18(25)33-12(2)3)11-30-13(4)6-23-8-22-14-15(19)20-7-21-16(14)23/h7-8,12-13H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H2,19,20,21)/t13-,34?/m1/s1
SMIL CCOC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C
IUPAC navn [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(ethoxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl propan-2-yl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 505.42
Formel vægt 505.1574
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.