Få mere at vide
Tenofovir Isopropyl Ethyl Diester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir Isopropyl Ethyl Diester |
| CAS | 1422284-16-9 |
| Molekylær formel | C18 H28 N5 O10 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid','5-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-','1-ethyl 9-(1-methylethyl) ester','5-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N5O10P/c1-5-27-17(24)28-9-31-34(26,32-10-29-18(25)33-12(2)3)11-30-13(4)6-23-8-22-14-15(19)20-7-21-16(14)23/h7-8,12-13H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H2,19,20,21)/t13-,34?/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C |
| IUPAC navn | [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-(ethoxycarbonyloxymethoxy)phosphoryl]oxymethyl propan-2-yl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.42 |
| Formel vægt | 505.1574 |