missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tenofovir Isopropyl Carbamate, TRC

Artikelnummer. 30421187
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421187 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT01853510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tenofovir Isopropyl Carbamate
CAS 1391053-20-5
Molekylær formel C13H20N5O6P
Mængde 10 mg
Synonym [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H20N5O6P/c1-8(2)24-13(19)17-11-10-12(15-5-14-11)18(6-16-10)4-9(3)23-7-25(20,21)22/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H2,20,21,22)(H,14,15,17,19)/t9-/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)O
IUPAC navn [(2R)-1-[6-(propan-2-yloxycarbonylamino)purin-9-yl]propan-2-yl]oxymethylphosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 373.3
Formel vægt 373.1151
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.