missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tenofovir isopropylcarbamat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tenofovir Isopropyl Carbamate |
| CAS | 1391053-20-5 |
| Molekylær formel | C13H20N5O6P |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | [[(1R)-2(6-Isopropylaminocarbamate-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N5O6P/c1-8(2)24-13(19)17-11-10-12(15-5-14-11)18(6-16-10)4-9(3)23-7-25(20,21)22/h5-6,8-9H,4,7H2,1-3H3,(H2,20,21,22)(H,14,15,17,19)/t9-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)Nc1ncnc2c1ncn2C[C@@H](C)OCP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | [(2R)-1-[6-(propan-2-yloxycarbonylamino)purin-9-yl]propan-2-yl]oxymethylfosfonsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.3 |
| Formel vægt | 373.1151 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?