Få mere at vide
Tenofovir hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455908
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16455908 10 mg -
16442057 50 mg 50mg
16428547 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455908 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13910A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tenofovir hydrate is a nucleotide reverse transcriptase inhibitor to treat HIV and chronic Hepatitis B.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tenofovir hydrate
CAS 206184-49-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H16N5O5P
Mængde 10 mg
Synonym GS 1278 hydratePMPA hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 6 mg/mL (19.66 mM)
SMIL C[C@@H](OCP(O)(O)=O)CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12.O
Molekylvægt (g/mol) 305.23
Formel vægt 305.23
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus